2-Iod-4-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iodo-1-methoxy-4-nitrobenzene
OR8218-25G
APOSOR8218-25GEA
81.2
EUR
APOSOR8218-25G
2-Iod-4-nitroanisol 98%
2-Iod-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₆INO₃ Molecular Weight: 279,03 g/mol Schmelzpunkt: 96…98 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00024328 CAS-Nummer: 5399-03-1 |