1-Iod-3-methylbutan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8220-5G
APOSOR8220-5GEA 0 EUR
APOSOR8220-5G
1-Iod-3-methylbutan
1-Iod-3-methylbutan
Formel: C₅H₁₁I
Siedepunkt: 146…149 °C
Dichte: 1,5015 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039414
CAS-Nummer: 541-28-6
EINECS: 208-773-8
UN: 1993
ADR: 3,III