6-Nitro-m-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzol, 3-Hydroxy-4-nitrotoluol, 5-Methyl-2-nitrophenol
OR8232-100G
APOSOR8232-100GEA 63.8 EUR
APOSOR8232-100G
6-Nitro-m-kresol
6-Nitro-m-kresol
Formel: C₇H₇NO₃
Molecular Weight: 153.14 g/mol
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007111
CAS-Nummer: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1 III