6-Amino-m-kresol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8233-100G
APOSOR8233-100GEA 89.9 EUR
APOSOR8233-100G
6-Amino-m-kresol 98%
6-Amino-m-kresol
Formel: C₇H₉NO
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007693
CAS-Nummer: 2835-98-5