2-(4-(Methylsulfonyl)-2-nitrophenyl)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8252-1G
APOSOR8252-1GEA
176
EUR
APOSOR8252-1G
2-(4-(Methylsulfonyl)-2-nitrophenyl)essigsäure 98%
2-(4-(Methylsulfonyl)-2-nitrophenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₉NO₆S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258635 CAS-Nummer: 929000-10-2 |