8-Chinolinol-1-oxid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 8-Quinolinol N-Oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide
OR8255-100G
APOSOR8255-100GEA 148 EUR
APOSOR8255-100G
8-Chinolinol-1-oxid
8-Chinolinol-1-oxid
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Schmelzpunkt: 138…140 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006739
CAS-Nummer: 1127-45-3