7-Chlorchinaldin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Chlor-2-methylchinolin
OR8258-5G
APOSOR8258-5GEA 21.9 EUR
APOSOR8258-5G
7-Chlorchinaldin
7-Chlorchinaldin
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177.63 g/mol
Siedepunkt: 87 °C/0.75mmHg
Schmelzpunkt: 74…78 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075436
CAS-Nummer: 4965-33-7