4-Nitro-m-kresol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methyl-4-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-4-nitrobenzol, 5-Hydroxy-2-nitrotoluol
OR8262-100G
APOSOR8262-100GEA
58
EUR
APOSOR8262-100G
4-Nitro-m-kresol
4-Nitro-m-kresol
Formel:
C₇H₇NO₃ Molecular Weight: 153.14 g/mol Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007333 CAS-Nummer: 2581-34-2 |