4-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8293-5G
APOSOR8293-5GEA
87
EUR
APOSOR8293-5G
4-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxylic acid 97%
4-Hydroxy-7-methoxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₄ Molecular Weight: 219,1900 g/mol Schmelzpunkt: 257…260 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00024004 CAS-Nummer: 28027-17-0 |