4-(2-Aminoethyl)benzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-{2-[(Benzyloxycarbonyl)amino]ethyl}benzeneboronic acid
OR8310-1G
APOSOR8310-1GEA
478
EUR
APOSOR8310-1G
4-(2-Aminoethyl)benzeneboronic acid, N-CBZ protected 98%
4-(2-Aminoethyl)benzeneboronic acid, N-CBZ protected
Formel:
C₁₆H₁₈BNO₄ Molecular Weight: 299,129 g/mol Schmelzpunkt: 161…165 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09258749 CAS-Nummer: 957034-40-1 |