6-Chloro-1,3-benzothiazole-2(3H)-thione
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Chloro-2,3-dihydro-2-thioxo-1,3-benzothiazole
OR8320-500MG
APOSOR8320-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR8320-500MG
6-Chloro-1,3-benzothiazole-2(3H)-thione
6-Chloro-1,3-benzothiazole-2(3H)-thione
Formel:
C₇H₄ClNS₂ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02677573 CAS-Nummer: 51618-29-2 |