1-(2-chloro-6-nitrophenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
OR8329-1G
APOSOR8329-1GEA
69.6
EUR
APOSOR8329-1G
1-(2-chloro-6-nitrophenyl)piperazine
1-(2-chloro-6-nitrophenyl)piperazine
Formel:
C₁₀H₁₂ClN₃O₂ Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01173865 CAS-Nummer: 332023-12-8 |