1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR8334-1G
APOSOR8334-1GEA
270
EUR
APOSOR8334-1G
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₃ClN₂O₄ Schmelzpunkt: 123…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05664784 CAS-Nummer: 874800-64-3 |