5-Formylfuran-2-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR8338-5G
APOSOR8338-5GEA
0
EUR
APOSOR8338-5G
5-Formylfuran-2-boronsäure
5-Formylfuran-2-boronsäure
Formel:
C₅H₅BO₄ Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD01114696 CAS-Nummer: 27329-70-0 UN: 3261 ADR: 8,III |