5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxyaniline
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Amino-4-(ethylsulphonyl)anisole, 5-(Ethylsulphonyl)-o-anisidine, 3-Amino-4-methoxyphenyl ethyl sulphone
OR8344-1G
APOSOR8344-1GEA
288
EUR
APOSOR8344-1G
5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxyaniline
5-(Ethylsulphonyl)-2-methoxyaniline
Formel:
C₉H₁₃NO₃S Molecular Weight: 215,269 g/mol Schmelzpunkt: 103…107 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00025083 CAS-Nummer: 5339-62-8 EINECS: 226-272-2 |