1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR8352-1G
APOSOR8352-1GEA
383
EUR
APOSOR8352-1G
1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-3-methylpiperazine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₂₀ClN₃O₄S Molecular Weight: 349,84 g/mol Schmelzpunkt: 248…253 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692395 CAS-Nummer: 1172106-55-6 |