1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-4-methylpiperazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR8353-1G
APOSOR8353-1GEA
285
EUR
APOSOR8353-1G
1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-4-methylpiperazine hydrochloride
1-[4-(Ethylsulphonyl)-2-nitrophenyl]-4-methylpiperazine hydrochloride
Formel:
C₁₃H₂₀ClN₃O₄S Schmelzpunkt: 133…136 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09025925 CAS-Nummer: 1170982-65-6 |