5-Acetyl-1H-indole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Ethanoyl-1H-indole, 1-(1H-Indol-5-yl)ethanone, 1-(1H-Indol-5-yl)ethan-1-one
OR8356-1G
APOSOR8356-1GEA
126
EUR
APOSOR8356-1G
5-Acetyl-1H-indole 97%
5-Acetyl-1H-indole
Formel:
C₁₀H₉NO Molecular Weight: 159,185 g/mol Schmelzpunkt: 95…96 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00481875 CAS-Nummer: 53330-94-2 |