Risocain (Propyl-4-aminobenzoat)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Propyl 4-aminobenzoate
OR8358-50G
APOSOR8358-50GEA 109 EUR
APOSOR8358-50G
Risocain (Propyl-4-aminobenzoat)
Risocain (Propyl-4-aminobenzoat)
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molecular Weight: 179,22 g/mol
Schmelzpunkt: 73…75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017111
CAS-Nummer: 94-12-2
EINECS: 202-306-1