Trichloressigsäure 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: TCA

OR8372-1KG OR8372-250G OR8372-5KG
APOSOR8372-1KGEA 139 EUR
APOSOR8372-1KG APOSOR8372-250G APOSOR8372-5KG
Trichloressigsäure 99%
Trichloressigsäure
Formel: Cl₃CCOOH
Molecular Weight: 163.39 g/mol
Siedepunkt: 196 °C
Schmelzpunkt: 52…58 °C
Dichte: 1.62g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004177
CAS-Nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8 II
Merck Index: 13,09700

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR