2-Chloro-4-(chloromethyl)thiazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8403-250MG
APOSOR8403-250MGEA
50.9
EUR
APOSOR8403-250MG
2-Chloro-4-(chloromethyl)thiazole
2-Chloro-4-(chloromethyl)thiazole
Formel:
C₄H₃Cl₂NS Molecular Weight: 168,05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265510 CAS-Nummer: 5198-76-5 |