Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonic acid Diethyl ester
OR8421-5G
APOSOR8421-5GEA 401 EUR
APOSOR8421-5G
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate
Diethyl [(Tetrahydropyran-2-yloxy)methyl]phosphonate
Formel: C₁₀H₂₁O₅P
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263515
CAS-Nummer: 71885-51-3