2-Phenylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8422-1G
APOSOR8422-1GEA 258 EUR
APOSOR8422-1G
2-Phenylpyrimidin
2-Phenylpyrimidine
Formel: C₁₀H₈N₂
Molecular Weight: 156.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038761
CAS-Nummer: 7431-45-0