3-Amino-4-chlorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Chloro-3-pyridylamine, 4-Chloropyridin-3-amine
OR8424-1G
APOSOR8424-1GEA
14.7
EUR
APOSOR8424-1G
3-Amino-4-chlorpyridin 98%
3-Amino-4-chlorpyridin
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128.56 g/mol Schmelzpunkt: 58…63 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00235124 CAS-Nummer: 20511-15-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |