(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8451T-100G OR8451T-25G
APOSOR8451T-100GEA 255 EUR
APOSOR8451T-100G APOSOR8451T-25G
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol
(±)-trans-1,2-Cyclohexandiol
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 231…233 °C
Schmelzpunkt: 101…106 °C
Flammpunkt: 134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063611
CAS-Nummer: 1460-57-7
EINECS: 215-956-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR