α-Brom-4-chlortoluol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide

OR8476-25G OR8476-100G OR8476-5G
APOSOR8476-25GEA 27.7 EUR
APOSOR8476-25G APOSOR8476-100G APOSOR8476-5G
α-Brom-4-chlortoluol 98%
α-Brom-4-chlortoluol
Formel: C₇H₆BrCl
Siedepunkt: 107…108 °C/8mmHg
Schmelzpunkt: 46…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040714
CAS-Nummer: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR