1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR8478-1G
APOSOR8478-1GEA
303
EUR
APOSOR8478-1G
1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(3-Nitropyridin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₃N₃O₄ Schmelzpunkt: 101…103 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06208521 CAS-Nummer: 758720-54-6 |