2-Amino-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline
OR8486-100MG
APOSOR8486-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR8486-100MG
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol
2-Amino-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol
Formel: C₈H₁₁N₃O
Molecular Weight: 165,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00665850
CAS-Nummer: 33081-07-1