2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
OR8498-1G
APOSOR8498-1GEA
336
EUR
APOSOR8498-1G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide
Formel:
C₁₃H₁₇ClN₂O₂ Schmelzpunkt: 104…106 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607906 CAS-Nummer: 952183-24-3 |