2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzamide
OR8499-1G
APOSOR8499-1GEA
336
EUR
APOSOR8499-1G
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxamide
2-Chloro-N-(2-hydroxyethyl)-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxamide
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₄O₂ Molecular Weight: 266,69 g/mol Schmelzpunkt: 140…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607897 CAS-Nummer: 952183-15-2 |