{1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-(hydroxymethyl)-1H-1,2,3-triazole
OR8500-500MG
APOSOR8500-500MGEA
0
EUR
APOSOR8500-500MG
{1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
{1-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl}methanol
Formel:
C₇H₇ClN₄OS Molecular Weight: 230,68 g/mol Schmelzpunkt: 109…111 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607918 CAS-Nummer: 952183-33-4 |