2-Chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
OR8501-1G
APOSOR8501-1GEA
321
EUR
APOSOR8501-1G
2-Chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarbohydrazide
2-Chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarbohydrazide
Formel:
C₉H₈ClN₅O Molecular Weight: 237,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607898 CAS-Nummer: 952183-16-3 |