2-[5-Cyano-2,4-dioxo-3,4-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8502-1G
APOSOR8502-1GEA
270
EUR
APOSOR8502-1G
2-[5-Cyano-2,4-dioxo-3,4-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl]acetic acid
2-[5-Cyano-2,4-dioxo-3,4-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl]acetic acid
Formel:
C₇H₅N₃O₄ Molecular Weight: 195.14 g/mol Schmelzpunkt: 236…239 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607899 CAS-Nummer: 56673-29-1 |