2-[5-Cyano-6-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5-Cyano-3,4-dihydro-2,4-dioxo-6-methylpyrimidin-1(2H)-yl)acetic acid
OR8503-1G
APOSOR8503-1GEA
176
EUR
APOSOR8503-1G
2-[5-Cyano-6-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl]acetic acid
2-[5-Cyano-6-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-1(2H)-pyrimidinyl]acetic acid
Formel:
C₈H₇N₃O₄ Molecular Weight: 209,16 g/mol Schmelzpunkt: 271…274 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607900 CAS-Nummer: 5900-45-8 |