tert-Butyl-3-(3,4-dichlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR8505-500MG
APOSOR8505-500MGEA
384
EUR
APOSOR8505-500MG
tert-Butyl-3-(3,4-dichlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
tert-Butyl-3-(3,4-dichlorobenzyl)-3-formyltetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate
Formel:
C₁₈H₂₃Cl₂NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09607941 CAS-Nummer: 952183-50-5 |