5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8525-500MG
APOSOR8525-500MGEA
21.9
EUR
APOSOR8525-500MG
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrimidine
5-Bromo-2-(4-methylpiperazin-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₉H₁₃BrN₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03646018 CAS-Nummer: 141302-36-5 |