5-Bromo-4-methoxy-2-(piperazin-1-yl)pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-4-methoxy-2-(piperazin-1-yl)-1,3-diazine, 1-(5-Bromo-4-methoxypyrimidin-2-yl)piperazine
OR8543-500MG
APOSOR8543-500MGEA
190
EUR
APOSOR8543-500MG
5-Bromo-4-methoxy-2-(piperazin-1-yl)pyrimidine
5-Bromo-4-methoxy-2-(piperazin-1-yl)pyrimidine
Formel:
C₉H₁₃BrN₄O Molecular Weight: 273,13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07781226 CAS-Nummer: 885267-38-9 |