Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8551-1G
APOSOR8551-1GEA
256
EUR
APOSOR8551-1G
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbohydrazide
Thieno[3,2-b]thiophene-2-carbohydrazide
Formel:
C₇H₆N₂OS₂ Schmelzpunkt: 188…190 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04112097 CAS-Nummer: 685114-87-8 |