3-Chlor-2-methoxypyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8560-1G
APOSOR8560-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8560-1G
3-Chlor-2-methoxypyridin 98%
3-Chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
Siedepunkt: 50…53 °C/3mmHg
Dichte: 1,25 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095227
CAS-Nummer: 13472-84-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR