7-Methoxyisochinolin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8563-1G
APOSOR8563-1GEA 69.6 EUR
APOSOR8563-1G
7-Methoxyisochinolin 96%
7-Methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09030747
CAS-Nummer: 39989-39-4