8-Methoxyisochinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR8564-1G OR8564-250MG OR8564-5G
APOSOR8564-1GEA 326 EUR
APOSOR8564-1G APOSOR8564-250MG APOSOR8564-5G
8-Methoxyisochinolin 98%
8-Methoxyisoquinoline
Formel: C₁₀H₉NO
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258766
CAS-Nummer: 1723-70-2