tert-Butyl 4-bromo-1-naphthoate 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-4-(tert-butoxycarbonyl)naphthalene, tert-Butyl 4-bromonaphthalene-1-carboxylate, T-Butyl 4-bromo-1-naphthoate

OR8570-1G
APOSOR8570-1GEA 143 EUR
APOSOR8570-1G
tert-Butyl 4-bromo-1-naphthoate 96%
tert-Butyl 4-bromo-1-naphthoate
Formel: C₁₅H₁₅BrO₂
Molecular Weight: 307,182 g/mol
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09258636
CAS-Nummer: 929000-22-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR