3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR8574-1G
APOSOR8574-1GEA
36.4
EUR
APOSOR8574-1G
3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, pinacol ester 98%
3-(Methoxycarbonyl)-5-nitrobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09258774 CAS-Nummer: 957061-12-0 |