2-Brom-5-(4-morpholino)pyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-(5-Bromopyridin-2-yl)morpholine, 4-(5-Bromo-2-pyridyl)morpholine, 4-(5-Bromo-pyridin-2-yl)-morpholine
OR8597-1G
APOSOR8597-1GEA
21.9
EUR
APOSOR8597-1G
2-Brom-5-(4-morpholino)pyridin
2-Brom-5-(4-morpholino)pyridin
Formel:
C₉H₁₁BrN₂O Molecular Weight: 243,1004 g/mol Schmelzpunkt: 81…83 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD02681930 CAS-Nummer: 200064-11-5 |