5-Bromchinolin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8604-1G
APOSOR8604-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8604-1G
5-Bromchinolin 97%
5-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 105…107 °C/1mmHg
Schmelzpunkt: 41…47 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234481
CAS-Nummer: 4964-71-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR