1-Methyl-1H-indole-6-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Cyano-1-methylindole
OR8652-1G
APOSOR8652-1GEA 33.5 EUR
APOSOR8652-1G
1-Methyl-1H-indole-6-carbonitrile 97%
1-Methyl-1H-indole-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₈N₂
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08690254
CAS-Nummer: 20996-87-6