1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR8656-25G
APOSOR8656-25GEA
306
EUR
APOSOR8656-25G
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien 98%
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien
For scintillation work
Formel:
(C₆H₅)₂CCHCHC(C₆H₅)₂ Molecular Weight: 358,48 g/mol Schmelzpunkt: 202…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004766 CAS-Nummer: 1450-63-1 EINECS: 215-914-7 |