2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, (2,4-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, 2,4-Dimethoxy-5-pyrimidylboronic acid
OR8664-1G
APOSOR8664-1GEA
36.4
EUR
APOSOR8664-1G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₆H₉BN₂O₄ Molecular Weight: 183,9577 g/mol Schmelzpunkt: 113…117 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01318985 CAS-Nummer: 89641-18-9 |