2-(1-Pyrrolidinyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Pyrrolidin-1-yl)aniline
OR8694-1G OR8694-250MG OR8694-5G
APOSOR8694-1GEA 94.5 EUR
APOSOR8694-1G APOSOR8694-250MG APOSOR8694-5G
2-(1-Pyrrolidinyl)anilin 97%
2-(1-Pyrrolidinyl)anilin
Formel: C₁₀H₁₄N₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03563756
CAS-Nummer: 21627-58-7