4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]aniline
OR8695-1G
APOSOR8695-1GEA
256
EUR
APOSOR8695-1G
4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenylamine 97%
4-(2-Dimethylaminoethoxy)phenylamine
Formel:
C₁₀H₁₆N₂O Molecular Weight: 180,25 g/mol Schmelzpunkt: 54,5…57.5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07801177 CAS-Nummer: 62345-76-0 UN: 2923 ADR: 8+6.1,III |